Tlačiť
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
390836-1G 390836-5G
SIAL390836-1GEA 50.87 EUR
SIAL390836-1G SIAL390836-5G
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
Mw: 95.1424 g/mol
Číslo MDL: MFCD00192088
Číslo CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2