Tlačiť
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
137930050 137930250
ACRO137930050EA 18.87 EUR
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Vzorec: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Mw: 238.23 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408008
Číslo CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)