Tlačiť
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
B21989.14 B21989.22
B21989.14EA 60.08 EUR
B21989.14 B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97% CAS No.: 35011-47-3 Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4 Formula Weight: 239.21 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621048
Vzorec: C₄H₉N₅O₅S
Mw: 239.21 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012785
Číslo CAS: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0