4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52776.03
H52776.06
H52776.03EA
130.37
EUR
H52776.03
H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 94741-70-5
Molecular Formula: C5H3BrN4
Formula Weight: 199.01
Melting Point: 254° dec.
MDL No.: MFCD00173661
Vzorec:
C₅H₃BrN₄ Mw: 199.01 g/mol Teplota tavenia: 254 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173661 Číslo CAS: 94741-70-5 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |