Tlačiť
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
A13211.03 A13211.06 A13211.14
A13211.03EA 35.38 EUR
A13211.03 A13211.06 A13211.14
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 10041-02-8 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 509999
Vzorec: C₉H₈N₂O
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005281
Číslo CAS: 10041-02-8
EINECS: 233-121-4