Tlačiť
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 75.81 EUR
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002598
Číslo CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)