2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Phe(2-Cl)-OH
H27135.MD
H27135.03
H27135.MDEA
200.96
EUR
H27135.MD
H27135.03
2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 103616-89-3
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 196-199°
MDL No.: MFCD00077921
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Teplota tavenia: 196…199 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077921 Číslo CAS: 103616-89-3 |