3-Bromo-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(S)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-Br)-OH
H52114.MD
H52114.03
H52114.MDEA
160.05
EUR
H52114.MD
H52114.03
3-Bromo-L-phenylalanine 95%
3-Bromo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82311-69-1
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
MDL No.: MFCD06659110
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06659110 Číslo CAS: 82311-69-1 |