Tlačiť
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5251-1G F5251-5G
SIALF5251-1GEA 99.34 EUR
SIALF5251-1G SIALF5251-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002600
Číslo CAS: 51-65-0
EINECS: 200-113-7