Tlačiť
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DL-DOPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
D9503-1G D9503-25G D9503-5G
SIALD9503-1GEA 33.69 EUR
SIALD9503-1G SIALD9503-25G SIALD9503-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Číslo MDL: MFCD00063060
Číslo CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0