Tlačiť
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DL-DOPA
41535.06 41535.14
41535.06EA 64.18 EUR
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063060
Číslo CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0
Merck Index: 14,3420