4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
A13323.09
A13323.18
A13323.09EA
122.57
EUR
A13323.09
A13323.18
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 7424-00-2
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2805758
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Mw: 199.6 g/mol Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002601 Číslo CAS: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |