4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
157280050
157280250
ACRO157280050EA
88.65
EUR
ACRO157280050
ACRO157280250
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Mw: 199.6 g/mol Teplota tavenia: >240 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002601 Číslo CAS: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |