4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L02833.03
L02833.06
L02833.03EA
77.31
EUR
L02833.03
L02833.06
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 14091-15-7
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 262° dec.
Beilstein Reference: 2212158
MDL No.: MFCD00002599
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO₂ Mw: 244.09 g/mol Teplota tavenia: ∼ 262 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002599 Číslo CAS: 14091-15-7 EINECS: 237-941-3 |