Tlačiť
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
L04739.06 L04739.14
L04739.06EA 91.05 EUR
L04739.06 L04739.14
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 23159-07-1 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 191-193° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014100
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 191…193 °C
Hustota: 1,014
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014100
Číslo CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
ADR: 8,III