Tlačiť
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 87.85 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 191…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014100
Číslo CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %