Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
B24645.06 B24645.14 B24645.22
B24645.06EA 70.2 EUR
B24645.06 B24645.14 B24645.22
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 7154-73-6 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4687 Odour: Amine-like Boiling Point: 161° Beilstein Reference: 102978 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003182
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 161 °C
Hustota: 0,904
Teplota vzplanutia: 47 °C (116 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003182
Číslo CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
ADR: 8,II