Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 64.58 EUR
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 66…70 °C (23 mmHg)
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003182
Číslo CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %