3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13597.09
A13597.18
A13597.30
A13597.09EA
56.56
EUR
A13597.09
A13597.18
A13597.30
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 3162-29-6
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 85-89°
Boiling Point: 152-155°/15mm
MDL No.: MFCD00005831
Vzorec:
C₉H₈O₃ Teplota varu: 152…155 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 85…89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005831 Číslo CAS: 3162-29-6 EINECS: 221-613-1 |