Tlačiť
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
330810050 330810250
ACRO330810050EA 56.16 EUR
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota tavenia: 86…89 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005831
Číslo CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %