Tlačiť
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H27489.03 H27489.06
H27489.03EA 133.39 EUR
H27489.03 H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-25-4 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00209953
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Mw: 143.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209953
Číslo CAS: 3685-25-4