Tlačiť
Sodium laurate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium Laurate, Lauric acid sodium salt, Sodium dodecanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L9755-100G L9755-5G L9755-25G
SIALL9755-100GEA 694.75 EUR
SIALL9755-100G SIALL9755-5G SIALL9755-25G
Sodium laurate, Sigma-Aldrich®
Sodium laurate
Vzorec: C₁₂H₂₃NaO₂
Číslo MDL: MFCD00041754
Číslo CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4