Tlačiť
Sodium laurate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium Laurate, Lauric acid sodium salt, Sodium dodecanoate
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 236.26 EUR
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Sodium laurate 98%
Sodium laurate
Vzorec: C₁₂H₂₃NaO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041754
Číslo CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %