Tlačiť
Sodium decanoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4151-100G C4151-5G
SIALC4151-100GEA 1102.69 EUR
SIALC4151-100G SIALC4151-5G
Sodium decanoate, Sigma-Aldrich®
Sodium decanoate
Vzorec: C₁₀H₁₉NaO₂
Číslo MDL: MFCD00066453
Číslo CAS: 1002-62-6
EINECS: 213-688-4