Tlačiť
Monomethyl succinate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
127730100 127730250 127731000
ACRO127730100EA 42.52 EUR
ACRO127730100 ACRO127730250 ACRO127731000
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Vzorec: C₅H₈O₄
Teplota varu: 151 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 55…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002788
Číslo CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
GC ≥94 %
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %