Tlačiť
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Oxo-6-phenylhexanoic acid
L08290.03 L08290.06
L08290.03EA 34.7 EUR
L08290.03 L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 4144-62-1 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 1961325
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
Mw: 206.24 g/mol
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014380
Číslo CAS: 4144-62-1