Tlačiť
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14 B25530.22
B25530.14EA 40.51 EUR
B25530.14 B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97% CAS No.: 615-83-8 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 1098901 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000159
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
Mw: 209.09 g/mol
Teplota varu: 190…192 °C
Hustota: 1.226
Teplota vzplanutia: 77 °C (170 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000159
Číslo CAS: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
OSN: 3265
ADR: 8 III