Tlačiť
Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodávateľ: TCI
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0146-25ML A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA 34.37 EUR
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Akrylonitril
Vzorec: C₃H₃N
Mw: 53.06
Teplota varu: 79°C
Teplota tavenia: –84°C
Teplota vzplanutia: –6°C
Číslo MDL: MFCD00001927
Číslo CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
OSN: 1093
ADR: 3 I
Merck Index: 14,00131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&vid=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %