Tlačiť
Diethyl vinylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
116130-10G 116130-25G
SIAL116130-10GEA 171.68 EUR
SIAL116130-10G SIAL116130-25G
Diethyl vinylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl vinylphosphonate
Vzorec: C₆H₁₃O₃P
Číslo MDL: MFCD00009079
Číslo CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
OSN: 3278
ADR: 6.1,III