Tlačiť
Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10368.04 10368.09
10368.04EA 92.26 EUR
10368.04 10368.09
Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Diethyl vinylphosphonate
Purity: 97% CAS No.: 682-30-4 Molecular Formula: H2C=CHP(O)(OC2H5)2 Formula Weight: 164.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.068 Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 202° UN No.: 3278 MDL No.: MFCD00009079
Vzorec: C₆H₁₃O₃P
Teplota varu: 202 °C
Hustota: 1,068
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009079
Číslo CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
OSN: 3278
ADR: 6.1,III