Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10368.04
10368.09
10368.04EA
92.26
EUR
10368.04
10368.09
Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Diethyl vinylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 682-30-4
Molecular Formula: H2C=CHP(O)(OC2H5)2
Formula Weight: 164.14
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.068
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 202°
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00009079
Vzorec:
C₆H₁₃O₃P Mw: 164.14 g/mol Teplota varu: 202 °C Hustota: 1.068 Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009079 Číslo CAS: 682-30-4 EINECS: 211-663-2 OSN: 3278 ADR: 6.1 III |