Tlačiť
Diethyl vinylphosphonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 214.2 EUR
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Diethyl vinylphosphonate 97%
Diethyl vinylphosphonate
Vzorec: C₆H₁₃O₃P
Teplota varu: 202 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009079
Číslo CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %