(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine 98%, ee 94%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
L19051.03
L19051.06
L19051.03EA
31.81
EUR
L19051.03
L19051.06
(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine 98%, ee 94%, ChiPros®
(R)-(-)-α-Cyclohexanemethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 5913-13-3
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2935070
Optical Rotation: -4° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00043338
Vzorec:
C₈H₁₇N Teplota varu: 177…178 °C Hustota: 0,866 Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043338 Číslo CAS: 5913-13-3 EINECS: 227-634-2 OSN: 2733 ADR: 3,III |