Tlačiť
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 1,1'-Bi-2-naphthol, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
104655-25G 104655-5G
SIAL104655-25GEA 101.89 EUR
SIAL104655-25G SIAL104655-5G
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Číslo MDL: MFCD00004068
Číslo CAS: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III