Tlačiť
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD H27673.06 H27673.03
H27673.MDEA 77.42 EUR
H27673.MD H27673.06 H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23357-47-3 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 56-58° Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Mw: 176.22 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368364
Číslo CAS: 23357-47-3