Tlačiť
1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D107204-100G D107204-500G D107204-5G
SIALD107204-100GEA 72.5 EUR
SIALD107204-100G SIALD107204-500G SIALD107204-5G
1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051019
Číslo CAS: 62147-49-3