Tlačiť
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14189.0B A14189.18 A14189.30
A14189.0BEA 404.73 EUR
A14189.0B A14189.18 A14189.30
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Purity: 97% CAS No.: 62147-49-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 75-82° Beilstein Reference: 112910 Merck Reference: 14,3182 MDL No.: MFCD00051019
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Teplota tavenia: ∼ 75…82 °C
Číslo MDL: MFCD00051019
Číslo CAS: 62147-49-3
EINECS: 612-947-2
Merck Index: 14,3182