2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
A15603.14
A15603.22
A15603.36
A15603.14EA
61.69
EUR
A15603.14
A15603.22
A15603.36
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Purity: 98%
CAS No.: 2033-24-1
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 117310
Merck Reference: 14,5817
MDL No.: MFCD00006638
Vzorec:
C₆H₈O₄ Mw: 144.13 g/mol Teplota tavenia: 92…96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006638 Číslo CAS: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 |