Tlačiť
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
158510050 158510250
ACRO158510050EA 101.08 EUR
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Technical Grade
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 273 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012562
Číslo CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %