Tlačiť
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14610.03 L14610.06
L14610.03EA 64.58 EUR
L14610.03 L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2471-70-7 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 192-194° Beilstein Reference: 2211233
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Teplota tavenia: 192…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092750
Číslo CAS: 2471-70-7