Methyl-2-naphthoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 2-naphthoate
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
34.93
EUR
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ Mw: 186.21 g/mol Teplota varu: 290 °C Teplota tavenia: 75…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017345 Číslo CAS: 2459-25-8 |