Ethyl-1-naphthoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L07760.09
L07760.18
L07760.09EA
60.17
EUR
L07760.09
L07760.18
Ethyl-1-naphthoate ≥97%
Ethyl-1-naphthoate
Purity: 97%
CAS No.: 3007-97-4
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.5930
Boiling Point: 308-310°
MDL No.: MFCD00016805
Vzorec:
C₁₃H₁₂O₂ Teplota varu: 308…310 °C Hustota: 1,110 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016805 Číslo CAS: 3007-97-4 EINECS: 221-120-1 |