Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
B25106.06
B25106.14
B25106.06EA
81.03
EUR
B25106.06
B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98%
CAS No.: 33626-98-1
Molecular Formula: C12H9BrO2
Formula Weight: 265.11
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2578943
Vzorec:
C₁₂H₉BrO₂ Mw: 265.11 g/mol Teplota tavenia: 121…123 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00100408 Číslo CAS: 33626-98-1 |