Tlačiť
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 52.07 EUR
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₉BrO₂
Mw: 265.11 g/mol
Teplota tavenia: 123…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100408
Číslo CAS: 33626-98-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %