Tlačiť
Diphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D210803-500G D210803-100G
SIALD210803-500GEA 84.64 EUR
SIALD210803-500G SIALD210803-100G
Diphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Diphenyl phosphite
Vzorec: C₁₂H₁₁O₃P
Číslo MDL: MFCD00044497
Číslo CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
OSN: 3265
ADR: 8,I