Tlačiť
N-Methyldicyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
294942-250G 294942-1KG
SIAL294942-250GEA 140.39 EUR
SIAL294942-250G SIAL294942-1KG
N-Methyldicyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
N-Methyldicyclohexylamine
Vzorec: C₁₃H₂₅N
Číslo MDL: MFCD00014289
Číslo CAS: 7560-83-0
EINECS: 231-453-4