Tlačiť
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50541.03 H50541.06
H50541.03EA 161.25 EUR
H50541.03 H50541.06
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
CAS No.: 63010-72-0 Molecular Formula: C9H5ClFN Formula Weight: 181.60 MDL No.: MFCD00278785
Vzorec: C₉H₅ClFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00278785
Číslo CAS: 63010-72-0