Tlačiť
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22279.06 B22279.14 B22279.22
B22279.06EA 97.07 EUR
B22279.06 B22279.14 B22279.22
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate
Purity: 99% CAS No.: 20074-79-7 Molecular Formula: C11H18NO3P Formula Weight: 243.24 Melting Point: 91-94° Beilstein Reference: 2941613
Vzorec: C₁₁H₁₈NO₃P
Teplota tavenia: 91…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007913
Číslo CAS: 20074-79-7
EINECS: 243-504-8