Tlačiť
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133299-1G 133299-5G
SIAL133299-1GEA 131.57 EUR
SIAL133299-1G SIAL133299-5G
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanide
Vzorec: C₈H₇N
Číslo MDL: MFCD00000004
Číslo CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
OSN: 2810
ADR: 6.1,III