4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
B20938.03
B20938.06
B20938.03EA
24.67
EUR
B20938.03
B20938.06
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 57729-79-0
Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2
Formula Weight: 240.58
Melting Point: 63-67°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042153
Vzorec:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Mw: 240.58 g/mol Teplota tavenia: 63…67 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042153 Číslo CAS: 57729-79-0 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |